Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $24.000 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $65.200 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $109.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Estriol, ≥97%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97%
form
powder
mp
280-282 °C (lit.)
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChI key
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Estriol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?