Saltar a
D7884
Dialysis tubing, benzoylated
Avg. flat width 32 mm (1.27 in.)
Sinónimos:
Dialysis tubing
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ft
Comprobar disponibilidad del carrito
$38.700
5 ft
Comprobar disponibilidad del carrito
$147.000
10 ft
Comprobar disponibilidad del carrito
$247.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
$38.700
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
capacity
~100 mL/ft
pore size
2000 NMWCO
storage temp.
2-8°C
Application
Cellulose tubing, benzoylated to reduce pore size. Useful for separating compounds with a molecular weight of ≤1,200 from compounds with a molecular weight >2,000.
Packaging
Supplied in a water pack containing 0.002% 1-hydroxypyridine-2-thione as preservative.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z371106Z371092Z371084
description
Avg. flat width 32 mm (1.27 in.)
description
blue, size 70 mm
description
blue, size 50 mm
description
yellow, size 150 mm
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
capacity
~100 mL/ft
capacity
-
capacity
-
capacity
-
pore size
2000 NMWCO
pore size
-
pore size
-
pore size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dialysis tubing, benzoylated
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)