Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2 · C2H2O4
Número CAS:
Peso molecular:
254.28
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
N,N-Diethyl-p-phenylenediamine oxalate salt, ≥85% (TLC)
Quality Segment
assay
≥85% (TLC)
form
powder or crystals
composition
Water (by Karl Fischer): < 14%
color
white to yellow
mp
145 °C (dec.)
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CCN(CC)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H16N2.C2H2O4/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;3-1(4)2(5)6/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
GXSUUFAGHVDMCO-UHFFFAOYSA-N
Application
N, N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) oxalate salt is suitable as an analytical reagent (indicator) to determine the various oxidants on treating water.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Yang Yang et al.
Environmental science & technology, 48(20), 12362-12369 (2014-09-16)
Disinfectants inactivate pathogens in source water; however, they also react with organic matter and bromide/iodide to form disinfection byproducts (DBPs). Although only a few DBP classes have been systematically analyzed for toxicity, iodinated and brominated DBPs tend to be the
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D5143-25G | 04061833586037 |