Saltar a
D4168
SIGMAFAST 3,3′-Diaminobenzidine tablets
SIGMAFAST, tablet
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
El producto D4168 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
SIGMAFAST 3,3′-Diaminobenzidine tablets, tablet, To prepare 1 mL
Quality Segment
form
tablet
solubility
deionized water: 1 mL, clear, pink
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Developed for use in immunohistology and immunoblotting as a precipitating substrate for the localization of peroxidase activity. DAB is the immunohistology substrate of choice as it produces an intense brown-black stain which is resistant to alcohol. Slides stained with DAB may be dehydrated, mounted in resinous media, and stored for future reference. SIGMAFAST DAB Tablets require no additional buffers or steps to prepare an active substrate solution. Tablets are individually packaged in foil packets
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 1 mL deionized water yields a ready-to-use buffered solution containing DAB and urea hydrogen peroxide.
Legal Information
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D4418D8001D12384
solubility
deionized water: 1 mL, clear, pink
solubility
water: 1 tablet/5 mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)