D3321
Dipeptidyl Peptidase VII human
recombinant, expressed in Sf9 cells
Sinónimos:
DPP7, Quiescent cell proline dipeptidase
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in Sf9 cells
Nivel de calidad
Formulario
solution
actividad específica
≥1,500 units/μg protein
≥1500 units/μg protein
mol peso
89.1 kDa
enfermedades relevantes
diabetes; cardiovascular diseases
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Propiedades físicas
Definición de unidad
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)