D0301
1,2-Dilinoleoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol
≥95% (TLC), liquid
Sinónimos:
1,2-Di(cis-9,12-octadecadienoyl)-3-hexadecanoyl-rac-glycerol, PLL
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (TLC)
Formulario
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lípido
neutral glycerides
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C55H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-33-36-39-42-45-48-54(57)60-51-52(50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3)61-55(58)49-46-43-40-37-34-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-28,52H,4-15,18,21-24,29-51H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,27-25-,28-26-
Clave InChI
LXAWUIOWWNQCQA-YBQWMRSQSA-N
Forma física
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)