CRISPR08
CRISPR UNIVERSAL NEGATIVE CONTROL 3
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
vial of 50 μL
concentración
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
aplicaciones
CRISPR
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Creation of gene knockouts in cell lines
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Características y beneficios
Componentes
Principio
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.