CLS92592
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96 well EIA plates
96 well plate, assembled 1 x 8 strips per 96 well plate, non-treated, non-sterile, 100/cs
Sinónimos:
1 x 8 strip plate, 8 well strip plate
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.15
Productos recomendados
Materiales
clear wells
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
plate format: 1 x 8 Stripwell™
envase
case of 100
fabricante / nombre comercial
Corning 92592
tamaño
96 wells
pocillo volumen
360 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
color
none
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)