Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
DNase free, RNase free, disposable, graduations± 0.01 mL, subdivision
packaging
case of 1000, bag of 50
manufacturer/tradename
Corning 4485
measuring range
accuracy: 0.01 mL
technique(s)
cell culture: suitable
L
278 mm
capacity
1 mL
tip I.D.
0.065 in.
color
yellow color-coded stripe
General description
- La codificación por color del papel permite una fácil identificación del tamaño.
- El envoltorio de papel o de plástico permite una visión completa.
- Exclusiva franja de aumento codificada por colores para una vista más fácil del menisco.
- Estériles, en envoltorios individuales y con certificación de apirogenicidad y ausencia de ADNasa y ARNasa.
- Precisión dentro de ± el 2 % a volumen completo
- Números de lote impresos en cada envoltorio de la pipeta
- Calibradas para administrar (TD-EX 20ºC) su contenido con un soplo
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description capacity 1 mL | description capacity 1 mL, case of 1000 | description capacity 1 mL, case of 200 | description capacity 10 mL |
| manufacturer/tradename Corning 4485 | manufacturer/tradename Corning 4011 | manufacturer/tradename Corning 4012 | manufacturer/tradename Corning 4488 |
| capacity 1 mL | capacity 1 mL | capacity 1 mL | capacity 10 mL |
| feature DNase free, subdivision, graduations± 0.01 mL, RNase free, disposable | feature DNase free, subdivision, RNase free, graduations± 0.01 mL, disposable | feature RNase free, subdivision, disposable, DNase free, graduations± 0.01 mL | feature disposable, RNase free, graduations± 0.1 mL, DNase free, subdivision |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| packaging bag of 50, case of 1000 | packaging bag of 100, case of 1000 | packaging case of 200, bag of 100 | packaging case of 200, bag of 50 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipetas serológicas Corning® Costar® Stripette® en envases de papel o plástico individuales
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?