CLS431355
Corning® foam centrifuge rack, 15 mL
Sinónimos:
Corning centrifuge
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.14
Productos recomendados
Materiales
foamed PE
Características
Holds 15 mL tubes
envase
pack of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 431355
disponibilidad
available only in South Korea
Categorías relacionadas
Descripción general
Corning® expandable foam centrifuge rack holds 50 conical bottom plastic centrifuge tubes of 15 mL each.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)