CLS2578
Corning® Stripwell™ accessories
96 well strip ejector
Sinónimos:
lab equipment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.15
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Corning 2578
Descripción general
The Costar strip ejector is a unique product that facilitates the easy removal of Costar strips from their holder.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)