Documentos clave
CLS11680
Corning® storage bottles, polystyrene
capacity 1 L, pore size 0.2 μm, I.D. 1/8 in. , C-Flex, sterile
Sinónimos:
Plastic Laboratory Bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiales
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
esterilidad
sterile
Características
cap
envase
pack of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 11680
D.I.
1/8 in. , C-Flex
diámetro del cuello de botella
~42 mm
capacidad
1 L
tamaño de poro
0.2 μm
Adaptador
filter male Luer lock/female Luer lock
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)