Documentos clave
CLS1000P1L
Corning® reusable low form beaker
size 1 L
Sinónimos:
Corning container
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Características
graduations (100 mL)
fabricante / nombre comercial
Corning 1000P-1L
Al × D.E.
148 mm × 106 mm
tamaño
1 L
Descripción general
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Otras notas
Browse all plastic beakers
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)