CHO/dhFr-
94060607, hamster ovary, Epithelial
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
CHO/dhFr-, 94060607
biological source
hamster ovary
growth mode
Adherent
karyotype
Modal no. 20
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Cell Line Origin
Cell Line Description
Application
Culture Medium
Subculture Routine
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.