Documentos clave
ESK-4
93120821, Porcine kidney, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
ESK-4, 93120821
origen biológico
Porcine kidney
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Porcine kidney
Descripción línea celular
Normal diploid cell line from a female pig embryo. The cells are susceptible to Bovine Viral Diarrhoea virus.
Medio de cultivo
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)