Documentos clave
104C1
90110524, guinea pig embryo, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
104C1, 90110524
origen biológico
guinea pig embryo
envase
tube of 5 μg 90110524-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90110524-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Diploid
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Guinea pig foetal cells transformed
Descripción línea celular
Derived from a female foetal carcass of a 2/N guinea pig. The cells were treated with benzopyrene for 7 days and a clone selected at the 20th passage. The cells are tumourigenic in guinea pigs.
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5 x10,000 cells/cm3 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)