Documentos clave
R2C
89031606, rat testis, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
R2C, 89031606
origen biológico
rat testis
envase
tube of 5 μg 89031606-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89031606-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Steroid hormones; 20-hydroxypregn-4-en-3-one; progesterone
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat testis Leydig cell tumour
Descripción línea celular
A rat testis Leydig cell tumour cell line derived from a 2-month-old male WFu rat. Virus susceptibility: herpes simplex; vaccinia; pseudorabies; vesicular stomatitis (Indiana). Resistant to poliovirus 2. Stimulation by other hormones or cAMP is not required for hormone secretion.
Medio de cultivo
HAMS F10 + 2mM Glutamine + 15% Horse serum + 2.5% Foetal Bovine Serum (FBS). Do not use heat-inactivated serum.
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA;5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)