Documentos clave
CRI-D11
88031604, rat pancreas, Epithelial
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
CRI-D11, 88031604
origen biológico
rat pancreas
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Epithelial
productos
Insulin and glucagon
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat NEDH islet tumour
Descripción línea celular
Established from a NEDH rat transplantable islet cell tumour. The cells secrete insulin and glucagon.
Aplicación
Hormone studies
Medio de cultivo
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cultures form monolayers of elongate cells.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.