SW480 Cell Line human
87092801, human colon, Epithelial
Sinónimos:
SW-480 Cells, SW480E Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SW480 Cell Line human, 87092801
biological source
human colon
description
Human colon adenocarcinoma
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Cell Line Origin
Cell Line Description
application
DNA Profile
CSF1PO: 13,14
D13S317: 12
D16S539: 13
D5S818: 13
D7S820: 8
THO1: 8
TPOX: 11
vWA: 16
Culture Medium
Subculture Routine
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.