COLO 679
87061210, human skin, Not specified
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Productos recomendados
Nombre del producto
COLO 679, 87061210
origen biológico
human skin
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Not specified
morfología
Not specified
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Human skin melanoma
Descripción línea celular
Derived from a melanoma of a 47 year old female.
Aplicación
Tumourigenicity studies
Perfil del ADN
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 9,12
vWA: 15
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,12
D16S539: 12,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9,10
THO1: 7,9
TPOX: 9,12
vWA: 15
Medio de cultivo
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3-1:6 ie. Seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C..
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)