Documentos clave
RFL-6
86072501, rat lung, Fibroblast
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nombre del producto
RFL-6, 86072501
origen biológico
rat lung
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 42
morfología
Fibroblast
productos
Not specified
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Rat Sprague-Dawley lung
Descripción línea celular
Derived from the lung tissue of a normal germ-free, 18 day gestation, Sprague-Dawley rat foetus. At least 45 population doublings expected.
Medio de cultivo
Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutina de subcultivo
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Otras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)