Hep 3B Cell Line human
86062703, human liver, Epithelial
Sinónimos:
HEP3B217 Cells, Hep 3B2.1-7 Cells, Hep3B Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hep 3B Cell Line human, from human liver, 86062703
origen biológico
human liver
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46, modal no. 60
morfología
Epithelial
productos
Alpha-foetoproteins, Hepatitis B Surface Antigen (HBSAg), albumin, transferrin, fibrinogen, complement (C3), alpha-2-macroglobulins
receptores
Not specified
enfermedades relevantes
cancer
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción línea celular
Perfil del ADN
Amelogenin: X
CSF1PO: 8
D13S317: 12,14
D16S539: 10
D5S818: 13
D7S820: 8,10
THO1: 6,7
TPOX: 9
vWA: 17
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)