CAS9D10AP
CRISPR Cas9-D10A Nickase Plasmid
Sinónimos:
CAS9D10A Plasmid
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
envase
vial of 50 μL
concentración
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
aplicaciones
CRISPR
Promotor
Promoter name: CMV
Selección
kanamycin
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of knock-in cell lines with promoters, fusion tags or reporters integrated into endogenous genes
Características y beneficios
Componentes
Please note, product does not contain guideRNA sequence. This must be purchased separately through the Custom CRISPR product tab.
Principio
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Typical transfection concentrations used in literature are in the ranges of >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of Cas9-D10A plasmids combined with >= 1.0 ug/uL and <= 5 uL of U6-gRNA plasmids. (All dosages above assume 0.5 to 1 million cells nucleofected)
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Learn about CRISPR Cas9, what it is and how it works. CRISPR is a new, affordable genome editing tool enabling access to genome editing for all.
Contenido relacionado
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics es el principal proveedor de tecnologías de edición y silenciamiento de genes, entre ellas, CRISPR, Cas9, ARN guía sintético (sgRNA) y nucleasa con dedos de zinc (ZFN).
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics is the leading provider of gene editing and silencing technologies including CRISPR, Cas9, synthetic guide RNA (sgRNA), and Zinc Finger Nuclease (ZFN).