C9500
(±)-Carnitine hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinónimos:
β-Hydroxy-γ-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride, (±)-Carnitine chloride, DL-Carnitine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
(±)-Carnitine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
white
cadena SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H
Clave InChI
JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?