Saltar a
C9373
CP-96345
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(2S,3S)-cis-2-(Diphenylmethyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H32N2O
Número CAS:
Peso molecular:
412.57
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 24 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
COC1=CC=CC=C1CN[C@@H]2[C@H](C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)N5CCC2CC5
InChI
1S/C28H32N2O/c1-31-25-15-9-8-14-24(25)20-29-27-23-16-18-30(19-17-23)28(27)26(21-10-4-2-5-11-21)22-12-6-3-7-13-22/h2-15,23,26-29H,16-20H2,1H3/t27-,28-/m0/s1
InChI key
FLNYLINBEZROPL-NSOVKSMOSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-96345 is a selective NK1 antagonist.
CP-96345 is a selective NK1 antagonist. CP96345 inhibits substance P-induced salivation in the rat by classical in vivo bioassay, but did not inhibit NK2, NK3, or numerous other receptors.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)