Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $423.000 |
500 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | $914.000 |
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.330.000 |
Acerca de este artículo
Quality Segment
form
powder
caseinase activity
≥10 units/mg solid
specific activity
≥1.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description Sigma Blend Type H, ≥1.0 FALGPA units/mg solid | description Sigma Blend Type L, ≤1.0 FALGPA units/mg solid | description 0.2 μm filtered, Type V-S, ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | description Type XI, 2-5 FALGPA units/mg solid, ≥800 CDU/mg solid |
| specific activity ≥1.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≤1.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥1 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid | specific activity ≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form powder |
| mol wt 68-130 kDa | mol wt 68-130 kDa | mol wt 68-125 kDa | mol wt 68-130 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| caseinase activity ≥10 units/mg solid | caseinase activity ≥40 units/mg solid | caseinase activity - | caseinase activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colagenasa from Clostridium histolyticum
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?