Merck
C7971
Cilostamide
≥97% (HPLC), PDE3 inhibitor, powder
Sinónimos:
6-[3-(N-Cyclohexyl-N-methylcarbamoyl)propoxy]quinolin-2[1H]-one, OPC 3689
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H26N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
342.43
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Cilostamide, phosphodiesterase inhibitor
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
CN(C1CCCCC1)C(=O)CCCOc2ccc3NC(=O)C=Cc3c2
InChI
1S/C20H26N2O3/c1-22(16-6-3-2-4-7-16)20(24)8-5-13-25-17-10-11-18-15(14-17)9-12-19(23)21-18/h9-12,14,16H,2-8,13H2,1H3,(H,21,23)
InChI key
UIAYVIIHMORPSJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective cGMP-inhibited phosphodiesterase inhibitor (PDE3); IC50 = 70 ± 9 nM.
Selective inhibitor of PDE3 (cGMP-inhibited phosphodiesterase); IC50 = 70 ± 9 nM. This inhibitory effect increases intracellular cAMP and inhibits platelet aggregation.
PDE3 catalyzes the phosphodiester bond hydrolysis, observed in secondory messengers such as cyclic adenosine monophosphate (cAMP) and cyclic guanosine monophosphate (cGMP). Inhibitors of PDE3 are generally inotropic and vasodilatory. They are being recognized for its use in treating heart failures. Cilostamide is known to delay meiotic progression.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cilostamide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C7971-5MG04061832947020