Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
high-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
description
Not recommended for use with most organic solvents
manufacturer/tradename
Nalgene® 2323-0015
L × W × H
8 in. (203 mm) × 14 1/2 in. (368 mm) × 14 1/2 in. (368 mm)
nominal capacity
15 L (4 gal)
General description
Fits into tight places and can be stacked three high. Integral handgrip for safe and easy transport. Tolerant of strong acids and bases.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Lowboy carboy with spigot
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C6192-1EA | 04061832614465 |