Merck
C5134
2-Chloroadenosine
adenosine A1 receptor agonist, powder
Sinónimos:
2-CADO, 6-Amino-2-chloropurine riboside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12ClN5O4
Número CAS:
Peso molecular:
301.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-678-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
43957
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
2-Chloroadenosine,
form
powder
Quality Segment
SMILES string
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H12ClN5O4/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(19)5(18)3(1-17)20-9/h2-3,5-6,9,17-19H,1H2,(H2,12,14,15)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
BIXYYZIIJIXVFW-UUOKFMHZSA-N
Gene Information
Application
2-Chloroadenosine has been used:
  • as an agonist of adenosine receptors (A1R) in dorsal hippocampus (DH) and ventral hippocampus (VH) of mice
  • as a component of artificial cerebrospinal fluid (aCSF) for electrophysiological experiments using hippocampal slices
  • as an internal standard in solid phase extraction coupled with liquid chromatography-tandem mass spectrometry (XLC-MS/MS) for the quantification of certain metabolites from axonal lysates and dorsal root ganglia (DRG) neurons
Biochem/physiol Actions
2-Chloroadenosine is an analog of adenosine. It is an adenosine A1 receptor agonist. It might possess anti-oxidant property.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)