C50120
CM Sephadex®
Sinónimos:
CM Sephadex® C-50
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
técnicas
activity assay: suitable
tamaño microesfera
40-125 μm (dry)
tamaño de poro
~200,000 Da exclusion limit
pH operativo
6-10
capacidad
4.0-5.0 meq/g ion exchange capacity
compatibilidad
mode of use weak cation exchange chromatography
Descripción general
Aplicación
Información legal
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)