Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $98.700 |
10 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $140.000 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $291.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Cimetidine,
form
powder
Quality Segment
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN\C(NC#N)=N\CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14)
InChI key
AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP1A2(1544), CYP3A4(1576), HRH2(3274), SLC9A2(6549), SLC9A5(6553)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
rat ... Slc9a1(24782), Slc9a3(24784), Slc9a5(192215)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| originator GlaxoSmithKline | originator - | originator - | originator Abbott |
| Gene Information human ... ABCB1(5243), CYP1A2(1544), CYP3A4(1576), HRH2(3274), SLC9A2(6549), SLC9A5(6553) | Gene Information human ... HRH2(3274) | Gene Information human ... HRH2(3274) | Gene Information human ... AGTR1(185) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cimetidine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?