Merck
E2535
Eprosartan mesylate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Eprosartan Monomethanesulfonate, SKF-108566J, Teveten
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H24N2O4S · CH4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
520.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Abbott
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CCCCc1ncc(\C=C(/Cc2cccs2)C(O)=O)n1Cc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H24N2O4S.CH4O3S/c1-2-3-6-21-24-14-19(12-18(23(28)29)13-20-5-4-11-30-20)25(21)15-16-7-9-17(10-8-16)22(26)27;1-5(2,3)4/h4-5,7-12,14H,2-3,6,13,15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);1H3,(H,2,3,4)/b18-12+;
InChI key
DJSLTDBPKHORNY-XMMWENQYSA-N
Gene Information
human ... AGTR1(185)
Biochem/physiol Actions
Angiotensin II type 1 (AT1) receptor antagonist; anti-hypertensive.
Features and Benefits
This compound is featured on the Angiotensin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eprosartan mesylate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)