Saltar a
C4442
Nalgene® round carboy, with handles
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
Sinónimos:
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2250-0020, laboratory container, receptical, vessel
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
$222.000
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
$222.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0020
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
General description
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Screw closure with thermoplastic elastomer (TPE) gasket. Autoclavable (only when empty). Not recommended for use with hazardous materials.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C5192C3817C4317
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2250-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0130
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
material
polypropylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
50 L (13 gal)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)