Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0020
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
General description
Graduated in 1 gal and 5 L increments. 83B (83 mm) closure.
Store and transport reagents with in round LDPE Carboys with screw cap, featuring wide shoulder handles that allow for easy carrying and pouring with gloved hands. These carboys accept 13.5 rubber stoppers for an alternative sealing method.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® round carboy, with handles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?