Merck
C2312
Nalgene® Labtop cooler
−20°C Labtop cooler, gel-filled lid
Sinónimos:
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation, Nalgene 5115-0032, cryogenic storage, vial cryo storage box
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5115-0032
Feature:
for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
Packaging:
pack of 1 ea
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
for tubes 0.2 ‑ 0.5 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5115-0032
L × W × H
243 mm × 157 mm × 146 mm
General description
Maintains 32 microtubes below −15°C for up to 2 hrs at room temperature.
Molded from durable polycarbonate and filled with non-toxic freezable gel. A convenient alternative to ice buckets for keeping reagents and enzymes cool. Also protects critical samples from temperature fluctuations in the freezer.
Domed lid permits storage of taller screw cap microtubes. Lids have gridded write-on surfaces for sample identification. Stackable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Labtop cooler
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)