Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥94% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)c1cc(N2CC2)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O5/c10-9(14)5-3-7(11-1-2-11)8(13(17)18)4-6(5)12(15)16/h3-4H,1-2H2,(H2,10,14)
InChI key
WOCXQMCIOTUMJV-UHFFFAOYSA-N
Application
CB 1954 has been used in drug-induced ablation studies.
Biochem/physiol Actions
CB 1954 is an anticancer prodrug used in gene therapy research; activated by NAD(P)H quinone oxidoreductase 2.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C2235-50MG | 04061833475423 |