Merck
C0143
2-Chloroethylphosphonic acid
≥96% (titration)
Sinónimos:
2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ClCH2CH2P(O)(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.49
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-718-3
Beilstein/REAXYS Number:
1751208
MDL number:
Assay:
≥96% (titration)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥96% (titration)
form
solid
mp
70-72 °C (lit.)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OP(O)(=O)CCCl
InChI
1S/C2H6ClO3P/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI key
UDPGUMQDCGORJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethephon (2-Chloroethylphosphonic acid), a widely used plant growth regulator that induces scenescence and fruiting may be used to study its properties as a plant growth regulator, phosphorylating agent and as a butyrylcholinesterase inhibitor. Ethephon may be used as a reference compound in procedures designed to detect ethephon in biological materials.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroethylphosphonic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C0143-1G04061833450222
C0143-100MG04061833450215
C0143-500MG04061833450239