Acerca de este artículo
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41100000
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-1
size
1 g
General description
- F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
- Works with all Accuris Lab balances
- Non-Magnetic Stainless Steel
- Includes a protective plastic case
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Accuris™ M1 Grade Calibration Weight
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?