Documentos clave
BMSIPD4400B400
Sigma-Aldrich
Blender Bag
capacity 400 mL
Sinónimos:
homogenization bag, homogenizer bag
About This Item
Código UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.74
Materiales
clear
low-density polyethylene
esterilidad
non-sterile
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific IPD4400-B400
bag H × W
300 cm × 180 cm
capacidad
400 mL
Descripción general
Blender bag, 400ml, for use in BenchMasher 400 and other paddle blenders. Includes lateral nylon filter.
Aplicación
Homogenization and blending of agricultural, food, pharmaceutical and laboratory samples.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)