Documentos clave
BMSIPD1196MP
Sigma-Aldrich
Toughened Genomics 96 Deep Well Plate for BeadBlaster 96
polyethylene, capacity 2 mL, pack of 1 ×
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.15
Materiales
polyethylene
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific IPD1196-MP
envase
pack of 1 ×
capacidad
2 mL
compatibilidad
BeadBlaster 96
Descripción general
Toughened polyethylene 96 square well genomics plate. 2.0 mL per well.
Aplicación
genomics
Características y beneficios
  • Toughened
  • Deep well
Información legal
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)