Documentos clave
BAF187940003
Poxygrid® Tube Holder
Holds 1 x 50 mL tube
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Materiales
epoxy-coated (steel)
descripción
for tube diam. 29 mm
Características
Holds 1 x 50 mL tube
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18794-0003
Descripción general
Holder supports a single 50ml conical tube in an upright position so it will not roll or spill
  • Autoclavable
Información legal
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)