Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Disponible para enviar HOYdesdePUDAHUEL | $133.000 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $386.000 |
10 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $665.000 |
25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.480.000 |
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Bicinchoninic acid disodium salt hydrate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to light yellow
solubility
0.5% sodium bicarbonate: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C([O-])=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4.2Na.H2O/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18;;;/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
FAFVGCAYKZKOPT-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 99% | description analytical standard | description ≥95% (HPLC) |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| color white to light yellow | color - | color - | color white to beige |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) cleaning products | application(s) - |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| solubility 0.5% sodium bicarbonate: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bicinchoninic acid disodium salt hydrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?