Quality Segment
form
powder
mol wt
396.09 g/mol
mp
55-65 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyldimethylhexadecylammonium chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
143.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
62 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B4136-100G | 04061833429228 |
| B4136-25G | 04061833429266 |