This product is unconjugated bilirubin described as free bilirubin.
Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $311.000 |
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $1.080.000 |
Acerca de este artículo
description
mixed isomers
Quality Segment
assay
≥98% (EmM/453 = 60)
form
powder
solubility
aqueous acid: soluble, aqueous base: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
InChI key
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
General description
La bilirrubina suele encontrarse unida a la albúmina sérica en su forma dianiónica cuando circula por la sangre. La bilirrubina está también asociada con las sales biliares en su forma monoaniónica.
Puede producirse hiperbilirrubinemia debido al aumento de la síntesis de bilirrubina o una disminución de su depuración.
Application
- en preparaciones fantasma
- en experimentos in vitro
- en la preparación de disoluciones de bilirrubina para infusión
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form - |
| assay ≥98% (EmM/453 = 60) | assay ≥95.0% (UV) | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 10-30°C | storage temp. −20°C |
| solubility aqueous acid: soluble, benzene: soluble, aqueous base: soluble | solubility - | solubility chloroform: 1 mg/mL, alkaline solution: soluble | solubility - |
| description mixed isomers | description - | description RTECS - DU3038000 | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bilirrubina
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
is B4126 unconjugated bilirubin?
1 answer-
Helpful?
-
-
Is it Conjugated Bilirubin or Unconjugated Bilirubin?
1 answer-
This product is unconjugated bilirubin, also known as free bilirubin.