Merck
B2522
Boc-Glu-OtBu
>98% (TLC)
Sinónimos:
Boc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H25NO6
Número CAS:
Peso molecular:
303.35
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3653769
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Boc-Glu-OtBu,
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H25NO6/c1-13(2,3)20-11(18)9(7-8-10(16)17)15-12(19)21-14(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3,(H,15,19)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI key
YMOYURYWGUWMFM-VIFPVBQESA-N
Application
Boc-Glu-OtBu is an N-terminal protected amino acid used in solid-phase peptide synthesis (SPPS) to make unique peptides containing glutamate tert-butyl ester residues.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Glu-OtBu
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)