B0287
Monoclonal Anti-FITC−Biotin antibody produced in mouse
clone FL-D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Monoclonal Anti-FITC
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
FL-D6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using human tonsil
isotipo
IgG1
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- for amplification of signal in immunofluorescence assays
- in Ag-activated beads for flow-based micro immunoassay of parathyroid hormone and IL-5
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)