AV31464
Anti-OLIG2 Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
Anti-BHLHB1, Anti-OLIGO2, Anti-Oligodendrocyte lineage transcription factor 2, Anti-PRKCBP2, Anti-RACK17
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-OLIG2 (AB2) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
32 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse, dog, guinea pig, horse
concentración
0.5 mg - 1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OLIG2(10215)
Descripción general
Rabbit Anti-OLIG2 (AB2) antibody recognizes chicken, human, mouse, rat, and bovine OLIG2.
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Secuencia
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)