AMAB91459
Monoclonal Anti-TREM1 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL7111, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
CD354, TREM-1
About This Item
Productos recomendados
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
CL7111, monoclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
isotipo
IgG1
Ensembl | nº de acceso humano
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TREM1(54210)
Inmunógeno
Sequence
KLTEEKYELKEGQTLDVK
Aplicación
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)