Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H36ClNO · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
365.98 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
desiccated
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
oil
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
brown-red
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCCl
InChI
1S/C22H36ClNO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(25)24-21-20-23/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,24,25)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
SCJNCDSAIRBRIA-DOFZRALJSA-N
Gene Information
mouse ... Cnr1(12801), Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Biochem/physiol Actions
Potent and selective neuronal CB1 cannabinoid receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Photosensitive; store under argon or nitrogen.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A9719-25MG | 04061833412244 |