Saltar a
A8960
2- fosfato del ácido L-ascórbico sesquimagnesium salt hydrate
≥95%
Sinónimos:
Fosfato de ascorbilo y magnesio, MAP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$154.000
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6Mg1.5O9P · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
289.54 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
$154.000
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C1OP([O-])([O-])=O.O=C2O[C@@]([C@@H](O)CO)([H])C([O-])=C2OP([O-])([O-])=O.O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2]
InChI
1S/2C6H9O9P.3Mg.H2O/c2*7-1-2(8)4-3(9)5(6(10)14-4)15-16(11,12)13;;;;/h2*2,4,7-9H,1H2,(H2,11,12,13);;;;1H2/q;;3*+2;/p-6/t2*2-,4+;;;;/m00..../s1
InChI key
HKRNHMZODRSAPN-IXNKEUJHSA-H
General description
La sal hidratada del 2-fosfato del ácido L-ascórbico sesquimagnesio, también conocida como fosfato de ascorbilo y magnesio (MAP), es un derivado estable de la vitamina C (ácido L-ascórbico). EL MAP se aplica en varios dominios experimentales, entre ellos los experimentos basados en emulsiones, la desfosforilación biocatalítica, la diferenciación celular y la ingeniería de tejidos. Su versátil utilidad se extiende a la represión génica, los estudios transcripcionales y las investigaciones relacionadas con factores de crecimiento. En biología celular, el MAP demuestra posibles aplicaciones en la inducción de cambios morfológicos en células cultivadas, influyendo en las vías de muerte celular.
Además, el MAP desempeña un papel fundamental en la investigación metabolómica y bioquímica. Actuando como antioxidante, secuestra con eficacia los radicales libres, ofreciendo protección contra el daño oxidativo. Sus propiedades antiinflamatorias contribuyen a la reducción de la inflamación, y los estudios han puesto de manifiesto su capacidad para estimular la producción de colágeno. Además, el MAP actúa como quelante, ampliando así sus aplicaciones en diversos estudios experimentales. La naturaleza multifacética del MAP lo convierte en una herramienta valiosa en las investigaciones científicas, contribuyendo a los avances en investigación en biología celular, metabolómica y bioquímica.
Application
La sal hidratada del 2-fosfato del ácido L-ascórbico sesquimagnesio se ha utilizado en el medio de expansión de las células madre mesenquimatosas (MSC) para incubar andamios,[1] en el medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM) para cultivar células de cordón umbilical humano y células madre mesenquimatosas.
Biochem/physiol Actions
El 2-fosfato del ácido L-ascórbico (AA2P) se utiliza en la defosforilación biocatalítica para los análisis de generación de energía eléctrica y de detección electroquímica. El 2-fosfato del ácido L-ascórbico puede utilizarse en la diferenciación celular y en aplicaciones de ingeniería de tejidos. El Asc-2P se utiliza en estudios de represión génica, como la represión de la expresión de dickkopf-1 inducida por dihidrotestosterona.
Features and Benefits
  • Puede utilizarse en investigación en biología celular, metabolómica y bioquímica
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A19684975294417
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
assay
≥95%
assay
95.0-100.5%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (T)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–10 of 13 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How long is stable at -20 or -80 degrees, if dissolved in water or media? By any chance, did you tested the stability of this product at -20 °C or -80 °C?
    1 answer
    1. Unfortunately, the solution stability of this product at freezer temperatures has not been determined. This product is soluble in water at 50 mg/ml. Stock solutions have been found to retain 85% activity for 1 week at 37 °C and 80% activity for 1 month at refrigerated temperatures.
      Helpful?
  4. To whom it may concern, I would like to know more on the biocompatibility of L-Ascorbic acid 2-phosphate sesquimagnesium salt hydrate. Could you please send me an example of certificate of analysis for this compound? Thanks a lot. S. Chatellier
    1 answer
    1. Please see the link below to access a specific lot or review a sample Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/A8960#product-documentation
      Helpful?
  5. What type of filter membrane can be used to sterilize ascorbic acid?
    1 answer
    1. After reconstitution in water, it is recommended to sterilize the solution using a 0.22 micron PES filter, such as one of the following products, or any other dimension that better fits the end user's needs.
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/steritopthreadedbottletopfilter1234598765
      Helpful?
  6. Is A8960 sterile? or can i find a sterile alternative?
    1 answer
    1. This is not a sterile product. Stock solutions should be filter-sterilized. The compound is soluble in water at 50 mg/mL. The solution stability has not been determined.
      Helpful?
  7. What is the shelf life/stability since purchased? In powder condition in its original container, at room temperature
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  8. Can stock solutions of this compound be frozen and retain their activity for extended periods of time?
    1 answer
    1. The product stability has not been determined in freezer temperature. Stock solutions that are stored at 5 °C are approximately 80% active after 4 weeks.
      Helpful?
  9. How long is A8960 stable in water when frozen at -20C?
    1 answer
    1. This product stability has not been determined in freezer temperature. Stocks solutions that are stored at 5 °C are approximately 80% active after 4 weeks.
      Helpful?
  10. How long is stable at -20 or -80 degrees, if dissolved in water or media ? Thinking to prepare a stock solution. Thank you
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 50 mg/ml, forming a clear colorless to yellow solution. Stocks solutions that are stored at 5 °C are approximately 80% active after 4 weeks.
      If this product is reconstituted or diluted into media, it retains approximately 85% of its activity after 1 week at 37 °C and approximately 80% for 1 month at 5 °C.
      This product stability has not been determined at -20 °C or -80 °C.
      Helpful?
1–10 of 13 Questions  